(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C0268-25G C0268-500G
TCIAC0268-25GEA 220 NOK
TCIAC0268-25G TCIAC0268-500G
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formel: C₃H₇ClO₂
MW: 110,54 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -40°C
Tetthet: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 137°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004712
CAS-nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
FN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,02145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&vid=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %