DL-Metionin
Leverandør: G Bioscienes
Synonymer: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
RC-071 RC-070
RC-071EA 4350 NOK
RC-071 RC-070
DL-Metionin
DL-Metionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Smeltepunkt: ∼136 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063096
CAS-nummer: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Indeks: 13,06004