(±)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1,2-Dihydroxybutane, (±)-1,2-Butylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy butane, 1,2-Butylene glycol, Butane-1,2-diol, 1,2-Butanediol
B0804-500G
B0804-25G
TCIAB0804-500GEA
610
NOK
TCIAB0804-500G
TCIAB0804-25G
(±)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
(±)-1,2-Butanediol
Formel:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Kokepunkt: 193 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –50 °C Tetthet: 1,0189 g/cm³ (0 °C) |
MDL nummer:
MFCD00004570 CAS-nummer: 584-03-2 EINECS: 209-527-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |