(±)-1,2-Dodecanediol ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (±)-1,2-Dihydroxy dodecane, 1,2-Dihydroxydodecane, 1,2-Dodecanediol
D1861-25G D1861-500G
TCIAD1861-25GEA 285 NOK
TCIAD1861-25G TCIAD1861-500G
(±)-1,2-Dodecanediol ≥93.0% (by GC)
(±)-1,2-Dodecanediol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202,34 g/mol
MDL nummer: MFCD00004726
CAS-nummer: 1119-87-5
EINECS: 214-289-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dd5b9b2ce657c89540a9a13a45e328ea93f9d75&vid=3dd5b9b2ce657c89540a9a13a45e328ea93f9d75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C