(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
M0384-25ML M0384-500ML
TCIAM0384-25MLEA 220 NOK
TCIAM0384-25ML TCIAM0384-500ML
(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol ≥99.0% (by GC)
(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 197°C
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 98°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004547
CAS-nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Indeks: 14,04710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&vid=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %