(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
O0159-25ML O0159-100ML
TCIAO0159-25MLEA 420 NOK
TCIAO0159-25ML TCIAO0159-100ML
(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Octen-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Kokepunkt: 166°C
Smeltepunkt: –49 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 63°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004589
CAS-nummer: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&vid=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %