(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-(-)-1,3-Dihydroxy butane, (R)-(-)-1,3-Butylene glykol, (R)-Butane-1,3-diol
B1159-1G B1159-5G
TCIAB1159-1GEA 770 NOK
TCIAB1159-1G TCIAB1159-5G
(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-1,3-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 117°C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 122°C
MDL nummer: MFCD00064277
CAS-nummer: 6290-03-5
EINECS: 228-532-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&vid=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=1, EtOH)