(S)-(+)-1,3-Butanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-(+)-1,3-Butylene glykol, (S)-Butane-1,3-diol, (S)-(+)-1,3-Dihydroxy butane
B1160-1G B1160-5G
TCIAB1160-1GEA 570 NOK
TCIAB1160-1G TCIAB1160-5G
(S)-(+)-1,3-Butanediol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-1,3-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 109°C
Tetthet: 1 g/cm³ (23 °C)
Flash punkt: 122°C
MDL nummer: MFCD00064278
CAS-nummer: 24621-61-2
EINECS: 246-363-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7023804dc5e4281311f8eb04df4255a704020dfe&vid=7023804dc5e4281311f8eb04df4255a704020dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +31.0 deg (C=1, EtOH)