(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2S,3S)-Butane-2,3-diol, (S,S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylene glykol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (S,S)-(+)-2,3-Butylene glykol, L(+)-2,3-Butanediol
B1343-1G B1343-100MG
TCIAB1343-1GEA 1675 NOK
TCIAB1343-1G TCIAB1343-100MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol ≥97.0% (by GC)
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 182°C
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 85°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063648
CAS-nummer: 19132-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6fa87e382cbf2fbe97eeacf820dda5dd6578f65&vid=f6fa87e382cbf2fbe97eeacf820dda5dd6578f65&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%