4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2413-25G B2413-5G
TCIAB2413-25GEA 1550 NOK
TCIAB2413-25G TCIAB2413-5G
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98.0% (by GC)
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
MW: 248,51 g/mol
Smeltepunkt: 151°C
MDL nummer: MFCD00040852
CAS-nummer: 3460-23-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity