4'-Bromo-3'-chloroacetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3141-25G B3141-5G
TCIAB3141-25GEA 1625 NOK
TCIAB3141-25G TCIAB3141-5G
4'-Bromo-3'-chloroacetanilide ≥98.0% (by GC)
4'-Bromo-3'-chloroacetanilide
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
MDL nummer: MFCD00040848
CAS-nummer: 22459-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfc93107c66d59fd1460aeec44abecb64e953698&vid=dfc93107c66d59fd1460aeec44abecb64e953698&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C