2'-Bromoacetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
B3139-25G B3139-5G
TCIAB3139-25GEA 3350 NOK
TCIAB3139-25G TCIAB3139-5G
2'-Bromoacetanilide ≥98.0% (by GC)
2'-Bromoacetanilide
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00099252
CAS-nummer: 614-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd3e7b205ee52eff1c4dd7d2497023c9d900de99&vid=cd3e7b205ee52eff1c4dd7d2497023c9d900de99&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C