4'-Bromoacetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromoacetanilide, N-(4-Bromophenyl)acetamide
B0534-25G B0534-500G B0534-100G
TCIAB0534-25GEA 365 NOK
TCIAB0534-25G TCIAB0534-500G TCIAB0534-100G
4'-Bromoacetanilide ≥98.0% (by GC)
4'-Bromoacetanilide
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 164…167 °C
Tetthet: 1,717 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00000092
CAS-nummer: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Indeks: 14,01399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70fdfae2bd4c718856823b467ac27d0e955b0835&vid=70fdfae2bd4c718856823b467ac27d0e955b0835&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency