2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
C1311-25G C1311-5G
TCIAC1311-25GEA 1650 NOK
TCIAC1311-25G TCIAC1311-5G
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide ≥98.0% (by GC)
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Formel: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Kokepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 117 °C
MDL nummer: MFCD00042594
CAS-nummer: 399-35-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C