Metyl klordifluoroacetat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C1586-25G C1586-5G
TCIAC1586-25GEA 650 NOK
TCIAC1586-25G TCIAC1586-5G
Metyl klordifluoroacetat ≥97.0% (by GC)
Metyl klordifluoroacetat
Formel: C₃H₃ClF₂O₂
MW: 144,51 g/mol
Kokepunkt: 82°C
Tetthet: 1,3701 g/cm³ (18 °C)
Flash punkt: 19°C
MDL nummer: MFCD00000775
CAS-nummer: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
FN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&vid=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %