2-Chloroethyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2245-1G C2245-5G
TCIAC2245-1GEA 230 NOK
TCIAC2245-1G TCIAC2245-5G
2-Chloroethyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl isothiocyanate
Formel: C₃H₄ClNS
MW: 121,59 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Tetthet: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43°C
MDL nummer: MFCD00041125
CAS-nummer: 6099-88-3
FN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=679b28d467b5aff49c653f5ffe3e998878a62c7c&vid=679b28d467b5aff49c653f5ffe3e998878a62c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %