Etyl pyruvat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
P0891-25ML P0891-500ML P0891-100ML
TCIAP0891-25MLEA 220 NOK
TCIAP0891-25ML TCIAP0891-500ML TCIAP0891-100ML
Etyl pyruvat ≥97.0% (by GC)
Etyl pyruvat
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Kokepunkt: 142°C
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009123
CAS-nummer: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
FN: 3272
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&vid=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %