Pyruvinsyre ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
P0579-25G P0579-500G
TCIAP0579-25GEA 220 NOK
TCIAP0579-25G TCIAP0579-500G
Pyruvinsyre ≥97.0% (by GC)
Pyruvinsyre
Formel: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Kokepunkt: 62°C
Smeltepunkt: 13°C
Tetthet: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002585
CAS-nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a25c351d6b1db9090e355c94537efe6f40d39f72&vid=a25c351d6b1db9090e355c94537efe6f40d39f72&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %