Thioacetic acid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T0189-25ML T0189-500ML T0189-100ML
TCIAT0189-25MLEA 220 NOK
TCIAT0189-25ML TCIAT0189-500ML TCIAT0189-100ML
Thioacetic acid ≥95.0% (by GC)
Thioacetic acid
Formel: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 5°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004853
CAS-nummer: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
FN: 2436
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,09320
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32297d6cc0c026f915c9853b78490b2dd433c038&vid=32297d6cc0c026f915c9853b78490b2dd433c038&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %