Trifluoreddiksyre anhydrid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Trifluoracetic anhydride, TFAA
T0433-20ML T0433-400ML T0433-100ML
TCIAT0433-20MLEA 285 NOK
TCIAT0433-20ML TCIAT0433-400ML TCIAT0433-100ML
Trifluoreddiksyre anhydrid ≥98.0% (by GC)
Trifluoreddiksyre anhydrid
Formel: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Kokepunkt: 40°C
Smeltepunkt: –65 °C
Tetthet: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00000416
CAS-nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
FN: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&vid=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %