2-(2-Aminoethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
A0301-25ML A0301-500ML
TCIAA0301-25MLEA 230 NOK
TCIAA0301-25ML TCIAA0301-500ML
2-(2-Aminoethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Kokepunkt: 223°C
Smeltepunkt: –11 °C
Tetthet: 1,0966 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008181
CAS-nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
FN: 3055
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9323e5c81bef779021a841cb525d19e6b991c18&vid=c9323e5c81bef779021a841cb525d19e6b991c18&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %