1,3-Diamino-2-propanol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
H0497-25G H0497-5G
TCIAH0497-25GEA 875 NOK
TCIAH0497-25G TCIAH0497-5G
1,3-Diamino-2-propanol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diamino-2-propanol
Formel: C₃H₁₀N₂O
MW: 90,13 g/mol
Kokepunkt: 114°C
Smeltepunkt: 42°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008142
CAS-nummer: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
FN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=652a17f787ee7676b747d15c038de2ce3acbaa7e&vid=652a17f787ee7676b747d15c038de2ce3acbaa7e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %