2-Ethylaminoethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
E0057-25ML
E0057-500ML
E0057-100ML
TCIAE0057-25MLEA
220
NOK
TCIAE0057-25ML
TCIAE0057-500ML
TCIAE0057-100ML
2-Ethylaminoethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylaminoethanol
Formel:
C₄H₁₁NO MW: 89,14 g/mol Kokepunkt: 169°C Smeltepunkt: –9 °C Tetthet: 0,914 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 71°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002841 CAS-nummer: 110-73-6 EINECS: 203-797-5 FN: 2922 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |