2,3-Dimerkapto-1-propanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
D0621-1G D0621-25G D0621-5G
TCIAD0621-1GEA 310 NOK
TCIAD0621-1G TCIAD0621-25G TCIAD0621-5G
2,3-Dimerkapto-1-propanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimerkapto-1-propanol
Formel: C₃H₈OS₂
Kokepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 77 °C
Tetthet: 1,2531 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: (closed cup)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004864
CAS-nummer: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,03209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&vid=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %