Pivalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
P1414-25ML P1414-250ML
TCIAP1414-25MLEA 405 NOK
TCIAP1414-25ML TCIAP1414-250ML
Pivalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Pivalic anhydride
Formel: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Kokepunkt: 193 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 57°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008842
CAS-nummer: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
FN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&vid=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %