2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
D0791-25G D0791-500G
TCIAD0791-25GEA 220 NOK
TCIAD0791-25G TCIAD0791-500G
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 210°C
Smeltepunkt: 128…130 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004685
CAS-nummer: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Indeks: 14,06458
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e181f616f2316a02646cd3bb9a1d0f650b3e4df&vid=8e181f616f2316a02646cd3bb9a1d0f650b3e4df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency