4-Nitrofenyl klorformat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
C1400-25G C1400-250G
TCIAC1400-25GEA 850 NOK
TCIAC1400-25G TCIAC1400-250G
4-Nitrofenyl klorformat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Nitrofenyl klorformat
Formel: C₇H₄ClNO₄
Kokepunkt: 162°C
Smeltepunkt: 78…81 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007321
CAS-nummer: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
FN: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f7d0744f4e5658edd2abb85c12bedb101ab2b0&vid=f0f7d0744f4e5658edd2abb85c12bedb101ab2b0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency