cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
cis-Hex-3-en-1-ol
H0124-25ML
H0124-100ML
TCIAH0124-25MLEA
650
NOK
TCIAH0124-25ML
TCIAH0124-100ML
cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
cis-3-Hexen-1-ol
Formel:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Kokepunkt: 156 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –60 °C Tetthet: 0,85 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 62°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00063217 CAS-nummer: 928-96-1 EINECS: 213-192-8 ADR: 3,III Merck Indeks: 13,04719 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |