trans-2-Hepten-1-ol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
trans-Hept-2-en-1-ol
H0682-25ML
H0682-5ML
TCIAH0682-25MLEA
2575
NOK
TCIAH0682-25ML
TCIAH0682-5ML
trans-2-Hepten-1-ol ≥96.0% (by GC)
trans-2-Hepten-1-ol
Formel:
C₇H₁₄O MW: 114,19 g/mol Kokepunkt: 75°C Tetthet: 0,8516 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 57°C |
MDL nummer:
MFCD00014056 CAS-nummer: 33467-76-4 EINECS: 251-534-8 FN: 1987 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |