trans-2-Octen-1-ol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
O0247-10ML O0247-100ML
TCIAO0247-10MLEA 570 NOK
TCIAO0247-10ML TCIAO0247-100ML
trans-2-Octen-1-ol ≥95.0% (by GC)
trans-2-Octen-1-ol
Formel: C₈H₁₆O
Kokepunkt: 92°C
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00014057
CAS-nummer: 18409-17-1
EINECS: 242-288-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22231d2f68c12004a644b45a1b804fc582eefe2&vid=d22231d2f68c12004a644b45a1b804fc582eefe2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %