1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3848-25G B3848-5G
TCIAB3848-25GEA 1050 NOK
TCIAB3848-25G TCIAB3848-5G
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
MDL nummer: MFCD06200685
CAS-nummer: 20469-65-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b2a50fcb38a45604ca8d3b494642325f9a47815&vid=8b2a50fcb38a45604ca8d3b494642325f9a47815&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C