etyl 3-klorobensoat ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
C1737-25G C1737-5G
TCIAC1737-25GEA 875 NOK
TCIAC1737-25G TCIAC1737-5G
etyl 3-klorobensoat ≥94.0% (by GC)
etyl 3-klorobensoat
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
MDL nummer: MFCD00013634
CAS-nummer: 1128-76-3
EINECS: 214-441-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e53f3f5590e262261b7e8fab79a88dc0465c21c1&vid=e53f3f5590e262261b7e8fab79a88dc0465c21c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %