1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
C1577-25G C1577-500G
TCIAC1577-25GEA 220 NOK
TCIAC1577-25G TCIAC1577-500G
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Kokepunkt: 235°C
Smeltepunkt: 8,1 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 123°C
MDL nummer: MFCD00008356
CAS-nummer: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4793e7952f0ed857061dc6007dbf5967f52dc987&vid=4793e7952f0ed857061dc6007dbf5967f52dc987&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %