3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2990-25G
D2990-5G
TCIAD2990-25GEA
1675
NOK
TCIAD2990-25G
TCIAD2990-5G
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S MW: 245,51 g/mol Kokepunkt: 158 - 160 °C (15 -rr) Smeltepunkt: 24,2…24.8 °C Tetthet: 1,572 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00041255 CAS-nummer: 98-31-7 EINECS: 202-656-5 FN: 3261 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white wax |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |