Metyl 4-cyanobensoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
C1119-25G C1119-250G
TCIAC1119-25GEA 930 NOK
TCIAC1119-25G TCIAC1119-250G
Metyl 4-cyanobensoat ≥98.0% (by GC)
Metyl 4-cyanobensoat
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Kokepunkt: 142°C
Smeltepunkt: 67 °C
MDL nummer: MFCD00001823
CAS-nummer: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c7c08b9b9cff48fc9bdac80a3e41a76c75b012a&vid=7c7c08b9b9cff48fc9bdac80a3e41a76c75b012a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C