3-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T2334-1G T2334-5G
TCIAT2334-1GEA 350 NOK
TCIAT2334-1G TCIAT2334-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
MDL nummer: MFCD00061268
CAS-nummer: 86270-03-3
FN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e471e784ec010dd6bf0304cdefcb09a10151072c&vid=e471e784ec010dd6bf0304cdefcb09a10151072c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %