Methyl-2-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0241-25G F0241-500G
TCIAF0241-25GEA 365 NOK
TCIAF0241-25G TCIAF0241-500G
Methyl-2-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Kokepunkt: 102°C
Flash punkt: 94°C
MDL nummer: MFCD00017913
CAS-nummer: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&vid=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %