1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0884-25G N0884-5G
TCIAN0884-25GEA 1125 NOK
TCIAN0884-25G TCIAN0884-5G
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Kokepunkt: 96°C
MDL nummer: MFCD00041011
CAS-nummer: 2995-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a2748fdf7ff4771eb14cab83a609c34a6e6ad89&vid=5a2748fdf7ff4771eb14cab83a609c34a6e6ad89&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %