3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
T1615-25G T1615-5G
TCIAT1615-25GEA 2275 NOK
TCIAT1615-25G TCIAT1615-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 84°C
MDL nummer: MFCD00040987
CAS-nummer: 827-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&vid=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %