4-(Trifluormetoksy)fenol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
T1341-25G T1341-5G
TCIAT1341-25GEA 3475 NOK
TCIAT1341-25G TCIAT1341-5G
4-(Trifluormetoksy)fenol ≥95.0% (by GC)
4-(Trifluormetoksy)fenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Smeltepunkt: 17…18 °C
Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 86°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040988
CAS-nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&vid=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %