Etyl 3-iodbensoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
I0536-25G I0536-5G
TCIAI0536-25GEA 1300 NOK
TCIAI0536-25G TCIAI0536-5G
Etyl 3-iodbensoat ≥98.0% (by GC)
Etyl 3-iodbensoat
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Kokepunkt: 161°C
Tetthet: 1,66 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00044769
CAS-nummer: 58313-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&vid=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %