Etyl 4-iodbensoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
I0369-25G I0369-5G
TCIAI0369-25GEA 770 NOK
TCIAI0369-25G TCIAI0369-5G
Etyl 4-iodbensoat ≥98.0% (by GC)
Etyl 4-iodbensoat
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Kokepunkt: 283°C
Tetthet: 1,655 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00017344
CAS-nummer: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cba82d0b4d52c22ae902141ac3a49b0b91a511a6&vid=cf9104727a87f0fe3bdd4c65befd917e9e46b494&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %