2-Nitro-p-phenylenediamine ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
D0105-500G D0105-25G
TCIAD0105-500GEA 2425 NOK
TCIAD0105-500G TCIAD0105-25G
2-Nitro-p-phenylenediamine ≥94.0% (by titrimetric analysis)
2-Nitro-p-phenylenediamine
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Smeltepunkt: 134…137 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007903
CAS-nummer: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b89134db7531aec8b10f3461bdfdf47e417da4a&vid=2b89134db7531aec8b10f3461bdfdf47e417da4a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C