1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
B3701-1G B3701-5G
TCIAB3701-1GEA 395 NOK
TCIAB3701-1G TCIAB3701-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Formel: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Kokepunkt: 92°C
MDL nummer: MFCD00168822
CAS-nummer: 766-96-1
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&vid=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C