α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
C2098-25G C2098-5G
TCIAC2098-25GEA 1200 NOK
TCIAC2098-25G TCIAC2098-5G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Smeltepunkt: 33…35 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236025
CAS-nummer: 45767-66-6
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&vid=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C