α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2359-1G C2359-5G
TCIAC2359-1GEA 365 NOK
TCIAC2359-1G TCIAC2359-5G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene ≥96.0% (by GC)
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Kokepunkt: 66°C
Flash punkt: 18°C
MDL nummer: MFCD01631419
CAS-nummer: 81778-09-8
FN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2267f11d57aeb0a41c65ad48274b53b210375547&vid=2267f11d57aeb0a41c65ad48274b53b210375547&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %