α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
C2474-1G C2474-5G
TCIAC2474-1GEA 475 NOK
TCIAC2474-1G TCIAC2474-5G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
MDL nummer: MFCD03788472
CAS-nummer: 493024-39-8
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cca0bac6806a7defa41e92f52129e7b39ac0534d&vid=cca0bac6806a7defa41e92f52129e7b39ac0534d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %