ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
B2382-25G B2382-5G
TCIAB2382-25GEA 1600 NOK
TCIAB2382-25G TCIAB2382-5G
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Kokepunkt: 153°C
Smeltepunkt: 49 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040830
CAS-nummer: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
FN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&vid=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C