4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C1712-25G C1712-5G
TCIAC1712-25GEA 2275 NOK
TCIAC1712-25G TCIAC1712-5G
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Smeltepunkt: 66 °C
MDL nummer: MFCD00007086
CAS-nummer: 55912-20-4
EINECS: 259-901-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9cf3d366e8c72759cc8f1f4cb72ec5bd7b319bf&vid=f9cf3d366e8c72759cc8f1f4cb72ec5bd7b319bf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C