4'-Hydroxypropiophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4’-Hydroxypropiophenone, Paroxypropione, p-Hydroxypropiophenone
H0299-25G H0299-500G
TCIAH0299-25GEA 220 NOK
TCIAH0299-25G TCIAH0299-500G
4'-Hydroxypropiophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Hydroxypropiophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 140 - 145 °C (0,5 -rr)
Smeltepunkt: 147…150 °C
Tetthet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002361
CAS-nummer: 70-70-2
EINECS: 200-743-2
Merck Indeks: 14,07044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce3b87a9ff2c535d44569f294c55c8c173f8f480&vid=ce3b87a9ff2c535d44569f294c55c8c173f8f480&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency